[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
H34182.09 H34182.03
H34182.09EA 242 EUR
H34182.09 H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 20443-74-7 Molecular Formula: C12H8Cl2O2S Formula Weight: 287.17 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01631918
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Molecular Weight: 287,17 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631918
CAS-Nummer: 20443-74-7
ADR: 8,II