3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DiSC3(5), 3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, 5-(3-Propylbenzothiazol-2-ylidene)-1-(3-propylbenzothiazolium-2-yl)-1,3-pentadiene odide, 3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
H34209.MD
H34209.03
H34209.MDEA
106
EUR
H34209.MD
H34209.03
3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] 96%
3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)]
Purity: 96%
CAS No.: 53213-94-8
Molecular Formula: C25H27IN2S2
Formula Weight: 546.54
Melting Point:
Formel:
C₂₅H₂₇IN₂S₂ Molecular Weight: 546,53 g/mol Schmelzpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075033 CAS-Nummer: 53213-94-8 |