4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
H34399.MDEA
33.1
EUR
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 209592-91-6
Molecular Formula: C10H7ClO2S2
Formula Weight: 258.75
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD11655569
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S₂ Molecular Weight: 258,75 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11655569 CAS-Nummer: 209592-91-6 ADR: 8,II |