Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34400.MD
H34400.03
H34400.06
H34400.MDEA
49.4
EUR
H34400.MD
H34400.03
H34400.06
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 112372-14-2
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Melting Point:
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163,13 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11588128 CAS-Nummer: 112372-14-2 |