3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H34406.03
H34406.09
H34406.03EA
35.1
EUR
H34406.03
H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 114382-20-6
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD01940435
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,07 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01940435 CAS-Nummer: 114382-20-6 |