Piperazin Hexahydrat 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethylendiamin Hexahydrat
H37069.0B
H37069.30
H37069.0BEA
112
EUR
H37069.0B
H37069.30
Piperazin Hexahydrat 97+%
Piperazin Hexahydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 142-63-2
Molecular Formula: C4H10N2.xH2O
Formula Weight: 86.14anhy
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀N₂·6H₂O Molecular Weight: 194,23 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C Schmelzpunkt: 42…46 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149389 CAS-Nummer: 142-63-2 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III |