Palladium 5% auf Aktivkohle Type 487
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H37587.06 H37587.14
H37587.06EA 82.7 EUR
H37587.06 H37587.14
Palladium 5% auf Aktivkohle Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1362 MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1362
ADR: 4.2,III