6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
H50042.03
H50042.MD
H50042.03EA
328
EUR
H50042.03
H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 72754-05-3
Molecular Formula: C8H5BrN2O
Formula Weight: 225.05
Melting Point:
Formel:
C₈H₅BrN₂O Molecular Weight: 225,05 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226504 CAS-Nummer: 72754-05-3 |