3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50063.03
H50063.06
H50063.03EA
126
EUR
H50063.03
H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 131674-41-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
MDL No.: MFCD07781156
Formel:
C₉H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781156 CAS-Nummer: 131674-41-4 |