Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50074.03
H50074.MD
H50074.03EA
200
EUR
H50074.03
H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 362661-83-4
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD06739029
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.15 g/mol Schmelzpunkt: 83…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739029 CAS-Nummer: 362661-83-4 |