1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
H50080.03 H50080.MD
H50080.03EA 173 EUR
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59378-75-5 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 128-137° MDL No.: MFCD02179181
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Schmelzpunkt: 128…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179181
CAS-Nummer: 59378-75-5