2-Cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50084.03 H50084.06
H50084.03EA 99 EUR
H50084.03 H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 766557-62-4 Molecular Formula: C9H10INO Formula Weight: 275.09 MDL No.: MFCD06659010
Formel: C₉H₁₀INO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659010
CAS-Nummer: 766557-62-4