Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
H50172.03 H50172.06
H50172.03EA 51.4 EUR
H50172.03 H50172.06
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Purity: 96% CAS No.: 107818-20-2 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 MDL No.: MFCD01863636
Formel: C₇H₅NOS
Molecular Weight: 151,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863636
CAS-Nummer: 107818-20-2