Ac-β-Ala-OH 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
H50208.03
H50208.06
H50208.03EA
40
EUR
H50208.03
H50208.06
Ac-β-Ala-OH 97%
Ac-β-Ala-OH
Purity: 97%
CAS No.: 3025-95-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 77°
MDL No.: MFCD00037296
Formel:
C₅H₉NO₃ Schmelzpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037296 CAS-Nummer: 3025-95-4 EINECS: 221-185-6 |