N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H50291.03 H50291.MD
H50291.03EA 256 EUR
H50291.03 H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98% CAS No.: 6342-21-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01631934
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631934
CAS-Nummer: 6342-21-8
ADR: 8 III