2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03
H50304.06
H50304.03EA
38.4
EUR
H50304.03
H50304.06
2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95%
CAS No.: 75178-96-0
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Melting Point: ca 22°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00210021
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 174.244 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210021 CAS-Nummer: 75178-96-0 ADR: 8 III |