2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H50333.03 H50333.MD
H50333.03EA 293 EUR
H50333.03 H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97% CAS No.: 62821-88-9 Molecular Formula: C7H13N3 Formula Weight: 139.20 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD04967722
Formel: C₇H₁₃N₃
Molecular Weight: 139.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967722
CAS-Nummer: 62821-88-9
ADR: 8 III