Isopropyl glycolate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50334.03 H50334.06
H50334.03EA 91.3 EUR
H50334.03 H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96% CAS No.: 623-61-0 Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 118.13 MDL No.: MFCD00046747
Formel: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046747
CAS-Nummer: 623-61-0
EINECS: 210-804-5