1-Naphthylacetyl chloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H50386.03 H50386.06
H50386.03EA 90.9 EUR
H50386.03 H50386.06
1-Naphthylacetyl chloride 95%
1-Naphthylacetyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 5121-00-6 Molecular Formula: C12H9ClO Formula Weight: 204.66 Refractive Index: 1.6210 Odour: Pungent Boiling Point: 130°/0.6mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00175852
Formel: C₁₂H₉ClO
Molecular Weight: 204,66 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0,6 mmHg)
Dichte: 1,23
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00175852
CAS-Nummer: 5121-00-6
ADR: 8,II