3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
H50416.03
H50416.06
H50416.03EA
46.1
EUR
H50416.03
H50416.06
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 15893-42-2
Molecular Formula: C10H11ClO2
Formula Weight: 198.65
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD02258671
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 198.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258671 CAS-Nummer: 15893-42-2 ADR: 8 II |