8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
H50433.03
H50433.06
H50433.03EA
69.8
EUR
H50433.03
H50433.06
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6759-78-0
Molecular Formula: C10H6N2O
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 133-136°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00216717
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170.171 g/mol Schmelzpunkt: 133…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216717 CAS-Nummer: 6759-78-0 ADR: 6.1 III |