3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50478.03 H50478.MD
H50478.03EA 106 EUR
H50478.03 H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2199-58-8 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 MDL No.: MFCD00111522
Formel: C7H9NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111522
CAS-Nummer: 2199-58-8