5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H50677.03 H50677.06
H50677.03EA 80.2 EUR
H50677.03 H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95% CAS No.: 2251-79-8 Molecular Formula: C8H5F3N4 Formula Weight: 214.15 MDL No.: MFCD00052525
Formel: C₈H₅F₃N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248886
CAS-Nummer: 2251-79-8