2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-2-(p-tolyl)morpholine
H50732.03 H50732.MD
H50732.03EA 283 EUR
H50732.03 H50732.MD
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 902836-81-1 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.28 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD08060961
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191.28 g/mol
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060961
CAS-Nummer: 902836-81-1