3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50769.03 H50769.MD
H50769.03EA 229 EUR
H50769.03 H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 420137-14-0 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060975
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060975
CAS-Nummer: 420137-14-0