4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50873.03 H50873.MD
H50873.03EA 195 EUR
H50873.03 H50873.MD
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 733748-92-0 Molecular Formula: C10H17N3O Formula Weight: 195.27 Refractive Index: 1.4860 MDL No.: MFCD08061038
Formel: C₁₀H₁₇N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061038
CAS-Nummer: 733748-92-0