1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50999.03 H50999.MD
H50999.03EA 239 EUR
H50999.03 H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97% CAS No.: 1716-60-5 Molecular Formula: C9H12FN Formula Weight: 153.20 MDL No.: MFCD01708100
Formel: C₉H₁₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01708100
CAS-Nummer: 1716-60-5