4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
H51002.03 H51002.MD
H51002.03EA 213 EUR
H51002.03 H51002.MD
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 53617-37-1 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD06740352
Formel: C₈H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06740352
CAS-Nummer: 53617-37-1
ADR: 8,III