4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 96.2 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Formel: C₇H₁₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062602
CAS-Nummer: 916317-00-5