2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51035.MD H51035.03
H51035.MDEA 97.4 EUR
H51035.MD H51035.03
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98% CAS No.: 7298-89-7 Molecular Formula: C8H11ClO2 Formula Weight: 174.62 Melting Point: 161-164° Beilstein Reference: 2326749 MDL No.: MFCD00010502
Formel: C₈H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 174,62 g/mol
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010502
CAS-Nummer: 7298-89-7