tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51164.AE H51164.AP
H51164.AEEA 202 EUR
H51164.AE H51164.AP
tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
tert-Butylmagnesium chloride
CAS No.: 677-22-5 Molecular Formula: C4H9ClMg Formula Weight: 116.87 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000465
Formel: C₄H₉ClMg
Molecular Weight: 116,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000465
CAS-Nummer: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II