Allyl(chlor)magnesium 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 148 EUR
H51170.AE H51170.AP
Allyl(chlor)magnesium 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Allyl(chlor)magnesium
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473
Formel: C₃H₅ClMg
Molecular Weight: 100,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000473
CAS-Nummer: 2622-05-1
UN: 3399
ADR: 4.3,II