2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51955.03
H51955.06
H51955.03EA
70.3
EUR
H51955.03
H51955.06
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene
Purity: 95%
CAS No.: 196207-58-6
Molecular Formula: C41H64B2O4
Formula Weight: 642.58
MDL No.: MFCD16294554
Formel:
C₄₁H₆₄B₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294554 CAS-Nummer: 196207-58-6 |