Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Fmoc-1-Nal-OH
H51967.03
H51967.06
H51967.03EA
166
EUR
H51967.03
H51967.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 96402-49-2
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Melting Point: 171-183°
Beilstein Reference: 4829118
MDL No.: MFCD00151914
Formel:
C₂₈H₂₃NO₄ Molecular Weight: 437,495 g/mol Schmelzpunkt: 171…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151914 CAS-Nummer: 96402-49-2 |