4-Amino-L-Phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-Phe(4-NH₂)-OH, H-p-Amino-Phe-OH, H-Phe(4-NH2)-OH
H51970.03 H51970.06
H51970.03EA 77 EUR
H51970.03 H51970.06
4-Amino-L-Phenylalanine 95%
4-Amino-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 943-80-6 Molecular Formula: C9H12N2O2 Formula Weight: 180.20 MDL No.: MFCD00069927
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069927
CAS-Nummer: 943-80-6