(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, Boc-p-amino-Phe-OH, Boc-Phe(4-NH2)-OH
H51980.06 H51980.03
H51980.06EA 417 EUR
H51980.06 H51980.03
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 55533-24-9 Molecular Formula: C14H20N2O4 Formula Weight: 280.32 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD00038139
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038139
CAS-Nummer: 55533-24-9