Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-Phe(3-Br)-OH
H52024.03 H52024.06
H52024.03EA 107 EUR
H52024.03 H52024.06
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 82278-73-7 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 MDL No.: MFCD01317710
Formel: C₁₄H₁₈BrNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317710
CAS-Nummer: 82278-73-7