Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid, Fmoc-β,β-diphenyl-Ala-OH
H52176.03
H52176.06
H52176.03EA
171
EUR
H52176.03
H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 201484-50-6
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.53
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 8873562
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00672337
Formel:
C₃₀H₂₅NO₄ Molecular Weight: 463.533 g/mol Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672337 CAS-Nummer: 201484-50-6 ADR: 9 III |