5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one
H52279.03
H52279.06
H52279.03EA
142
EUR
H52279.03
H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 51417-13-1
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 105-106°C
MDL No.: MFCD16658881
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658881 CAS-Nummer: 51417-13-1 |