3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-Butyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
H52574.03
H52574.06
H52574.03EA
91
EUR
H52574.03
H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 85838-94-4
Molecular Formula: C10H17NO2
Formula Weight: 183.25
Boiling Point: 78-84°/5mm
MDL No.: MFCD04972245
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂ Siedepunkt: 78…84 °C (5 mmHg) Dichte: 1,029 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972245 CAS-Nummer: 85838-94-4 |