Fullerene nanotube mehrwandig ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Länge 0.5-2 micron
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fullerene carbon nanotube
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 88 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube mehrwandig ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Länge 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Schmelzpunkt: > 280 °C
Dichte: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447