2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H52642.MD
H52642.03
H52642.MDEA
98.8
EUR
H52642.MD
H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Formel:
C₇H₈BNO₃ Schmelzpunkt: 226…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179454 CAS-Nummer: 380430-54-6 |