tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
H52784.06 H52784.14
H52784.06EA 117 EUR
H52784.06 H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 116574-71-1 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03094733
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215,29 g/mol
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094733
CAS-Nummer: 116574-71-1