tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
H52797.MD
H52797.03
H52797.MDEA
109
EUR
H52797.MD
H52797.03
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 886766-60-5
Molecular Formula: C15H22N2O2
Formula Weight: 262.35
MDL No.: MFCD07367734
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 262,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367734 CAS-Nummer: 886766-60-5 |