Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52806.03 H52806.MD
H52806.03EA 768 EUR
H52806.03 H52806.MD
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73397-28-1 Molecular Formula: C12H23NO5 Formula Weight: 261.32 MDL No.: MFCD04972275
Formel: C₁₂H₂₃NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972275
CAS-Nummer: 73397-28-1