(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
H52815.03
H52815.06
H52815.03EA
32.7
EUR
H52815.03
H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 122536-94-1
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Melting Point: 106-107°
Boiling Point: 108-110°/8mm
MDL No.: MFCD00272298
Formel:
C₄H₁₀ClNO Molecular Weight: 123,58 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 106…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272298 CAS-Nummer: 122536-94-1 |