(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
H52826.06
H52826.14
H52826.06EA
58.7
EUR
H52826.06
H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 167938-56-9
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
MDL No.: MFCD04974340
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molecular Weight: 175.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974340 CAS-Nummer: 167938-56-9 |