2-Methyl-2-propanyl-3-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
H52832.03 H52832.06
H52832.03EA 56.1 EUR
H52832.03 H52832.06
2-Methyl-2-propanyl-3-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 162167-97-7 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD01317792
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214.31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317792
CAS-Nummer: 162167-97-7