4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53003.MD
H53003.03
H53003.MDEA
62.8
EUR
H53003.MD
H53003.03
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 380430-64-8
Molecular Formula: C13H16BNO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 162-168°
MDL No.: MFCD03411942
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₃ Schmelzpunkt: 162…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411942 CAS-Nummer: 380430-64-8 |