(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53209.MD H53209.03
H53209.MDEA 125 EUR
H53209.MD H53209.03
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850567-97-4 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: 118-122° MDL No.: MFCD03095261
Formel: C₇H₉BO₃S
Molecular Weight: 184.02 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095261
CAS-Nummer: 850567-97-4